Stampa…
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907324-1G PC907324-250MG
APOSPC907324-1GEA 260 EUR
APOSPC907324-1G APOSPC907324-250MG
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194369
CAS Number: 937783-91-0