4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907267-1G
PC907267-250MG
APOSPC907267-1GEA
567
EUR
APOSPC907267-1G
APOSPC907267-250MG
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22491298 CAS Number: 1374302-04-1 |