Stampa…
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907212-1G PC907212-250MG
APOSPC907212-1GEA 793 EUR
APOSPC907212-1G APOSPC907212-250MG
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14694719
CAS Number: 1093087-06-9