Stampa…
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907202-1G PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA 168 EUR
APOSPC907202-1G APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031752
CAS Number: 95299-17-5