Stampa…
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907184-1G PC907184-250MG
APOSPC907184-1GEA 575 EUR
APOSPC907184-1G APOSPC907184-250MG
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide
Formula: C₇H₅F₂NO
Peso molecolare: 157,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21121183
CAS Number: 81183-56-4