(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907165-1G
PC907165-250MG
APOSPC907165-1GEA
632
EUR
APOSPC907165-1G
APOSPC907165-250MG
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20485905 CAS Number: 914095-13-9 |