Stampa…
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907124-1G PC907124-500MG
APOSPC907124-1GEA 754 EUR
APOSPC907124-1G APOSPC907124-500MG
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11151819
CAS Number: 138563-58-3