Stampa…
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907097-1G PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA 309 EUR
APOSPC907097-1G APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08459286
CAS Number: 169507-61-3