Stampa…
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 77.1 EUR
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698663
CAS Number: 61324-89-8