Stampa…
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907043-1G PC907043-5G PC907043-10G
APOSPC907043-1GEA 386 EUR
APOSPC907043-1G APOSPC907043-5G APOSPC907043-10G
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21090433
CAS Number: 1353102-03-0