Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907036-10G PC907036-5G
APOSPC907036-10GEA 708 EUR
APOSPC907036-10G APOSPC907036-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₆BrFO₂
Peso molecolare: 221,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437599
CAS Number: 886510-25-4