Stampa…
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC907017-10G PC907017-1G PC907017-5G PC907017-100G PC907017-25G
APOSPC907017-10GEA 471 EUR
APOSPC907017-10G APOSPC907017-1G APOSPC907017-5G APOSPC907017-100G APOSPC907017-25G
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄FIN₂
Peso molecolare: 238,002 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22628097
CAS Number: 1321612-85-4