Stampa…
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906992-5G PC906992-500MG PC906992-1G
APOSPC906992-5GEA 0 EUR
APOSPC906992-5G APOSPC906992-500MG APOSPC906992-1G
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113349
CAS Number: 949159-97-1