Stampa…
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906985-1G PC906985-5G
APOSPC906985-1GEA 74.2 EUR
APOSPC906985-1G APOSPC906985-5G
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112512
CAS Number: 877161-74-5