Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906963-1G PC906963-250MG
APOSPC906963-1GEA 671 EUR
APOSPC906963-1G APOSPC906963-250MG
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18426015
CAS Number: 1263275-21-3