Stampa…
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906960-1G PC906960-250MG
APOSPC906960-1GEA 487 EUR
APOSPC906960-1G APOSPC906960-250MG
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formula: C₇H₄FNOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743881
CAS Number: 63754-97-2