Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906940-1G PC906940-250MG
APOSPC906940-1GEA 415 EUR
APOSPC906940-1G APOSPC906940-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole
Formula: C₈H₉F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496299
CAS Number: 890005-22-8