Stampa…
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 139 EUR
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835189
CAS Number: 178813-77-9