Stampa…
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906871-1G PC906871-250MG PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA 144 EUR
APOSPC906871-1G APOSPC906871-250MG APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203359
CAS Number: 23077-44-3