Stampa…
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC906769-1G PC906769-250MG PC906769-5G
APOSPC906769-1GEA 256 EUR
APOSPC906769-1G APOSPC906769-250MG APOSPC906769-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Peso molecolare: 192,547 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415557
CAS Number: 189024-26-8