Stampa…
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 193 EUR
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Formula: C₇H₄BrF₄N
Peso molecolare: 258,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520114
CAS Number: 1233026-11-3
UN: 1759
ADR: 8,III