Stampa…
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906729-1G PC906729-250MG
APOSPC906729-1GEA 633 EUR
APOSPC906729-1G APOSPC906729-250MG
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035989
CAS Number: 944580-91-0