Stampa…
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906713-1G PC906713-250MG
APOSPC906713-1GEA 200 EUR
APOSPC906713-1G APOSPC906713-250MG
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄ClFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18253522
CAS Number: 1378595-22-2