Stampa…
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906555-100MG PC906555-1G PC906555-250MG
APOSPC906555-100MGEA 418 EUR
APOSPC906555-100MG APOSPC906555-1G APOSPC906555-250MG
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
2-Fluoro-3-methylbutyric acid
Formula: C₅H₉FO₂
Peso molecolare: 120,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01737272
CAS Number: 1578-62-7