Stampa…
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC906546-1G PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA 155 EUR
APOSPC906546-1G APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄ClFN₂
Peso molecolare: 170,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110982
CAS Number: 1228376-68-8