Stampa…
2,6-Difluorobenzene-1-carbothioamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906491-1G PC906491-250MG
APOSPC906491-1GEA 488 EUR
APOSPC906491-1G APOSPC906491-250MG
2,6-Difluorobenzene-1-carbothioamide 95%
2,6-Difluorobenzene-1-carbothioamide
Formula: C₇H₅F₂NS
Peso molecolare: 173,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09809511
CAS Number: 60230-33-3