Stampa…
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 309 EUR
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formula: C₁₀H₇F₃O
Peso molecolare: 200,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772123
CAS Number: 68755-37-3