Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propionitrile
PC9063-1G PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA 118 EUR
APOSPC9063-1G APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 229,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458117
CAS Number: 914636-80-9