Stampa…
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC905979-100MG PC905979-250MG
APOSPC905979-100MGEA 691 EUR
APOSPC905979-100MG APOSPC905979-250MG
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₄H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 214,971 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27988093
CAS Number: 1046831-97-3