Stampa…
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC905939-100MG PC905939-250MG
APOSPC905939-100MGEA 589 EUR
APOSPC905939-100MG APOSPC905939-250MG
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987246
CAS Number: 1638768-85-0