Stampa…
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC905675-1G PC905675-250MG PC905675-500MG
APOSPC905675-1GEA 1560 EUR
APOSPC905675-1G APOSPC905675-250MG APOSPC905675-500MG
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₀FNO·ClH
Peso molecolare: 155,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28502513
CAS Number: 1630907-36-6