Stampa…
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 66.9 EUR
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Formula: C₈H₇BrFN
Peso molecolare: 216,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27991352
CAS Number: 1782463-27-7