Stampa…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 328 EUR
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28130389
CAS Number: 1824057-69-3