Stampa…
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905580-10G PC905580-25G PC905580-100G
APOSPC905580-10GEA 101 EUR
APOSPC905580-10G APOSPC905580-25G APOSPC905580-100G
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₉FN₂O
Peso molecolare: 168,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909322
CAS Number: 915087-25-1