Stampa…
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
PC905563-1G PC905563-5G
APOSPC905563-1GEA 90.2 EUR
APOSPC905563-1G APOSPC905563-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole 95%
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole
Formula: C₈H₅ClFNO
Peso molecolare: 185,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839325
CAS Number: 100487-74-9