Stampa…
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905561-10G PC905561-1G PC905561-5G
APOSPC905561-10GEA 757 EUR
APOSPC905561-10G APOSPC905561-1G APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇FN₂O
Peso molecolare: 166,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26407017
CAS Number: 1441723-24-5