Stampa…
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905559-1G PC905559-250MG PC905559-5G
APOSPC905559-1GEA 128 EUR
APOSPC905559-1G APOSPC905559-250MG APOSPC905559-5G
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
3-Fluoro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189114
CAS Number: 1060804-39-8