Stampa…
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905558-10G PC905558-1G PC905558-5G
APOSPC905558-10GEA 561 EUR
APOSPC905558-10G APOSPC905558-1G APOSPC905558-5G
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025313
CAS Number: 787585-29-9