4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905533-1G
PC905533-250MG
APOSPC905533-1GEA
125
EUR
APOSPC905533-1G
APOSPC905533-250MG
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16617616 CAS Number: 531508-46-0 |