Stampa…
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905466-1G PC905466-250MG PC905466-5G
APOSPC905466-1GEA 335 EUR
APOSPC905466-1G APOSPC905466-250MG APOSPC905466-5G
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide
Formula: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Peso molecolare: 236,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11505934
CAS Number: 1350320-55-6