Stampa…
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC905464-1G PC905464-5G
APOSPC905464-1GEA 183 EUR
APOSPC905464-1G APOSPC905464-5G
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619724
CAS Number: 894779-76-1