Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905449-1G PC905449-250MG
APOSPC905449-1GEA 502 EUR
APOSPC905449-1G APOSPC905449-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864502
CAS Number: 116247-98-4