Stampa…
Methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905447-10G PC905447-1G PC905447-5G
APOSPC905447-10GEA 227 EUR
APOSPC905447-10G APOSPC905447-1G APOSPC905447-5G
Methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate 97%
Methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09833197
CAS Number: 769195-26-8