Stampa…
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905438-1G PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA 502 EUR
APOSPC905438-1G APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466952
CAS Number: 456-46-2