Stampa…
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905425-1G PC905425-5G
APOSPC905425-1GEA 227 EUR
APOSPC905425-1G APOSPC905425-5G
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
3-Fluorobenzoyl cyanide
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658450
CAS Number: 658-08-2