Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 68.4 EUR
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18258885
CAS Number: 1256824-06-2