Stampa…
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905367-1G PC905367-5G
APOSPC905367-1GEA 88.6 EUR
APOSPC905367-1G APOSPC905367-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520697
CAS Number: 149489-32-7