2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905356-1G
PC905356-5G
APOSPC905356-1GEA
322
EUR
APOSPC905356-1G
APOSPC905356-5G
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline
Formula:
C₇H₇FN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18397069 CAS Number: 1261676-68-9 |