Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905317-1G PC905317-5G
APOSPC905317-1GEA 53.8 EUR
APOSPC905317-1G APOSPC905317-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine
Formula: C₉H₇FN₂O
Peso molecolare: 178.163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08447045
CAS Number: 925005-35-2