Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
PC905310-1G PC905310-250MG
APOSPC905310-1GEA 561 EUR
APOSPC905310-1G APOSPC905310-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 206,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697685
CAS Number: 624734-22-1